Descrizione
- For Ion-Pair Chromatography of Basic Compounds
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Gravità specifica | 1L = 0.00kg |
| IUPAC Name | sodium;hexane-1-sulfonate |
| Peso formulazione | 188.22 |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Grado | HPLC |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: SODIUM 1-HEXANESULFONATE