Learn More
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 98%, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10495841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10495841 25 g 25g
10075670 5 g 5g
10628321 100 g 100g
11350996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10495841 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 411600250
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-45-3
Formula molecolare C6H13NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD00007542
InChI Key QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbance (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Punto di fusione >300°C
Colore Colorless to Yellow
Densità Negligible
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Quantità 25 g
Beilstein 04, IV, 54
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 188.22
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate