Learn More
1-hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 99%
Codice prodotto. 10553951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553951 25 g Bottiglia in vetro 25g
10062740 5 g Bottiglia in vetro 5g
10329233 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    243.00€ / 25g
    Risparmia 17.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-45-3
Formula molecolare C6H13NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD00007542
InChI Key QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbance 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Punto di fusione >300°C
Colore White
Densità Negligible
Perdita all'essiccatura 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 188.22
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes or Solid