Learn More
1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30136341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136341 100 g 100g
30136297 10 g 10g
30006000 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH294385100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-45-3
Formula molecolare C6H13NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Sinonimo Sodium 1-hexanesulfonate
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Peso formulazione 188.0483