Learn More
1-Hexanethiol, 96%
Codice prodotto. 10012930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10012930 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10676992 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10046103 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10012930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-31-9
Formula molecolare C6H14S
Molecular Weight (g/mol) 118.24
Numero MDL MFCD00004909
InChI Key PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC Name hexane-1-thiol
SMILES CCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanethiol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -81°C to 80°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 154.0°C
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5SH
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4510
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 408
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Peso formulazione 118.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid