Learn More
1-Hexanol, 98%, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15697890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15697890 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15677890 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15687890 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15697890 Fornitore Fluka N. del fornitore H133032.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    102.28€ / 2.5L
    Risparmia 19.72€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00002982
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC Name hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanol
Punto di fusione -52°C (literature)
Colore Colorless
Densità 0.814g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 156°C to 157°C (literature)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5OH
Quantità 2.5 L
Numero UN UN2282
Beilstein 969167
Peso formulazione 102.17g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (25.6°C)
Percent Purity 0.98
Grado Reagent
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol