Learn More
1-Hexanol, 99%
Codice prodotto. 11493757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493757 500 mL 500mL
11403767 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18232.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1-Hexanol is used as a precursor to plasticizers, chemical intermediate for pharmaceuticals, perfume esters and antiseptics. Further, it serves as a perturbing agent on actomyosin adenosine triphosphatease. In addition to this, it is used to modulate the function of actomyosin motor.
Solubility
Miscible with ethanol, acetone, chloroform, ether, benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Notes
Incompatible with strong acids, acid chlorides, acid anhydrides and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00002982
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC Name hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanol
Punto di fusione °C to 52°C
Densità 0.814 g/mL
Punti di ebollizione 157°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3(CH2)5OH
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 500 mL
Numero UN UN2282
Beilstein 969167
Indice di Merck 14,4697
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-hexanol