Learn More
1-Hexanol, TRC
Codice prodotto. 30401073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401073 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401073 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH281220500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6 H14 O
Quantità 500 mL
Sinonimo Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCO
IUPAC Name hexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 102.17
Peso formulazione 102.1045