Learn More
1-Hexen-3-one, 90+%, stab. with 0.5% 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11382007
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11382007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07660.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1629-60-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
Solubility
Soluble in water (slightly).
Notes
Store at 4°C. Protect from heat. Incompatible with oxidizing agents, heat, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1629-60-3
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00051563
InChI Key JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
PubChem CID 15395
IUPAC Name hex-1-en-3-one
SMILES CCCC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexen-3-one
Nota nome stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Densità 0.84
Punti di ebollizione 127°C to 129°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4275
Quantità 25 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1740796
Informazioni di solubilità Soluble in water (slightly).
Peso formulazione 98.15
Percent Purity ≥90%