Learn More
1-Hexene, 99%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10329437 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10329437 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
15149163 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10329437 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.65€
    23.60€ / 100mL
    Risparmia 2.05€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-41-6
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.15
Numero MDL MFCD00009505
InChI Key LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC Name hex-1-ene
SMILES CCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -140.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6780g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C to 65.0°C
Punto d'infiammabilità −26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)3CH=CH2
Indice di rifrazione 1.3867 to 1.3887
Quantità 100 mL
Beilstein 01,215
Gravità specifica 0.678
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosità 0.34 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 84.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.