Learn More
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 99%
Codice prodotto. 10616744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616744 100 g Plastic bottle 100g
10371144 5 g Plastic bottle 5g
10041741 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354181000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304680-35-1
Formula molecolare C10H19F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 312.24
Numero MDL MFCD03093296
InChI Key YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
IUPAC Name 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -73.5°C
Colore White
Densità 1.3045g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.418
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.3045
Viscosità 497 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 312.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.