Learn More
1-Hexyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11409000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409000 5 g 5g
11419000 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12223.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4404-45-9
Formula molecolare C7H13NS
Molecular Weight (g/mol) 143.248
Numero MDL MFCD00014445
InChI Key WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
PubChem CID 78120
IUPAC Name 1-isothiocyanatohexane
SMILES CCCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexyl isothiocyanate
Densità 0.933
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4915
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1751837
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 143.25
Percent Purity 97%