Learn More
1-Hexylamine, 99%
Codice prodotto. 11467587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11467587 250 mL 250mL
11457587 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11467587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15663.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
Solubility
Miscible with water, dichloromethane, alcohol and acetone.
Notes
Air sensitive. Incompatible with acids, acid chlorides, carbon dioxide and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-26-2
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00008240
InChI Key BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC Name hexan-1-amine
SMILES CCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexylamine
Punto di fusione -19°C
Densità 0.773
pH 11.6
Punti di ebollizione 129°C to 131°C
Punto d'infiammabilità 27°C (80°F)
Odore Amine-like
Formula lineare CH3(CH2)5NH2
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 250 mL
Numero UN UN2734
Beilstein 1731298
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Peso formulazione 101.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexylamine