Learn More
1-Hexylboronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 11387409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387409 25 g 25g
11367409 1 g 1g
11377409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387409 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27831.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86308-26-1
Formula molecolare C12H25BO2
Molecular Weight (g/mol) 212.14
Numero MDL MFCD08457665
InChI Key LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 10921795
IUPAC Name 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Densità 1.167
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 25 g
Peso formulazione 212.14
Percent Purity 98%