Learn More
1-Hexyne, 98+%
Codice prodotto. 11494534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494534 50 g 50g
11444170 10 g 10g
11404544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13156.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
Solubility
Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong acids and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-02-7
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.146
Numero MDL MFCD00009504
InChI Key CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC Name hex-1-yne
SMILES CCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexyne
Punto di fusione -132°C
Densità 0.718
Punti di ebollizione 69°C to 71°C
Punto d'infiammabilità −21°C (−5°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.399
Quantità 50 g
Numero UN UN3295
Beilstein 635687
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 82.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexyne