Learn More
1-Hexyne, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hexyne |
| CAS | 693-02-7 |
| Formula molecolare | C6H10 |
| Quantità | 10 mL |
| Sinonimo | 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC#C |
| IUPAC Name | hex-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 82.14 |
| Peso formulazione | 82.0783 |