Learn More
1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene (Mixture cis/trans), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene (cis,trans mixture) |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12?/m0/s1 |
| Peso formulazione | 320.1121 |