Learn More
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30400567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400567 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9497005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
CAS 574-96-9
Formula molecolare C11H8O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H
SMILES O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2
IUPAC Name 1-hydroxy-2-naphthaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.05