Learn More
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde |
| CAS | 574-96-9 |
| Formula molecolare | C11H8O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H |
| SMILES | O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2 |
| IUPAC Name | 1-hydroxy-2-naphthaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.18 |
| Peso formulazione | 172.05 |