Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hydroxyethylethoxypiperazine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Brown-Yellow to Colorless |
| Densità | 1.0100g/mL |
| Punti di ebollizione | 150.0°C (13.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4960 to 1.4980 |
| Vedi altri risultati |