Learn More
1-Hydroxyisoquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hydroxyisoquinoline |
| CAS | 491-30-5 |
| Formula molecolare | C9 H7 N O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1(2H)-Isoquinolinone, Isocarbostyril (6CI,7CI,8CI), 1(2H)-Isoquinolone, 1,2-Dihydroisoquinolin-1-one, 1-Hydroxyisoquinoline, 1-Isoquinolinol, 1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline, 2(1H)-Isoquinolinone, 2H-Isoquinolin-1-one, NSC 27273 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10-9/h1-6H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1nccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | isoquinolin-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.16 |
| Peso formulazione | 145.0528 |