Learn More
1-Hydroxypyrene Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30010477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010477 5 mg 5mg
30009731 1 mg 1mg
30008924 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9527505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154717-05-2
Formula molecolare C22 H18 O7
Molecular Weight (g/mol) 394.37
Sinonimo 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Peso formulazione 394.1053
Percent Purity >95%