Learn More
1-Hydroxypyrene, TRC
Codice prodotto. 30133659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133659 250 mg 250mg
17904935 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133659 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH952700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5315-79-7
Formula molecolare C16 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Sinonimo 1-Pyrenol, 1-Hydroxypyrene, 3-Hydroxypyrene, 3-Pyrenol, NSC 30968
IUPAC Name pyren-1-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hydroxypyrene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
Peso formulazione 218.0732
Percent Purity >95%