Learn More
1-Indanol, 98%
Product Code. 10656202 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10656202 10 g Bottiglia in vetro 10g
10337940 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10656202 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 186110100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10-6-6351
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00003797
InChI Key YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Indanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 54°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 06, 574
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Indanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.