Learn More
1-Indanone, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 122111000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 83-33-0 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 10001220
  • 227.00€ / 100g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
83-33-0
132.16
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
CHEBI:17404
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
C9H8O
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
6735
2,3-dihydroinden-1-one
Specifica
1-Indanone
>110°C
Glass bottle
243.0°C to 245.0°C
38.0°C to 42.0°C
83-33-0
C9H8O
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroinden-1-one
6735
132.16
99+%
1.1000g/mL
Authentic
1.1
Brown to Yellow
100g
99% min. (GC)
07,36
Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
132.16
CHEBI:17404
Crystalline Mass
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Indanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
SDS Documenti
Certificati