Learn More
1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 97%
Codice prodotto. 11328726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328726 1 g 1g
11338726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19420.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20469-63-0
Formula molecolare C8H9IO2
Molecular Weight (g/mol) 264.062
Numero MDL MFCD00059268
InChI Key ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
IUPAC Name 1-iodo-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Punto di fusione 37°C to 41°C
Punti di ebollizione 135°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.61
Quantità 1 g
Beilstein 1945135
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 264.06
Percent Purity 97%