Learn More
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11480058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480058 5 g 5g
11490058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23659.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294.004 g/mol
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store away from oxidizing agents, bases and light. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 709-49-9
Formula molecolare C6H3IN2O4
Molecular Weight (g/mol) 294.004
Numero MDL MFCD00039738
InChI Key FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC Name 1-iodo-2,4-dinitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Punto di fusione 87°C to 90°C
Quantità 5 g
Beilstein 1113584
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 294.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene