Learn More
1-Iodo-2-isopropylbenzene, 95%
Codice prodotto. 15428799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15428799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19099-54-8 | C9H11I | 246.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2-isopropylbenzene
CAS 19099-54-8
Densità 1.54
Punti di ebollizione 110°C (20 mmHg)
Odore Aromatic
Formula molecolare C9H11I
Indice di rifrazione 1.583
Numero MDL MFCD00013704
Quantità 5 g
Beilstein 2351872
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 1-iodo-2-isopropylbenzene, 2-iodoisopropylbenzene, 2-iodocumene, o-iodocumene, 1-iodo-2-isopropyl-benzene, benzene, 1-iodo-2-1-methylethyl, o-i-propyliodobenzene, 2-isopropyliodobenzene, 2-iodoisopropyl benzene, pubchem12584
InChI Key SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1I
IUPAC Name 1-iodo-2-propan-2-ylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 246.09
PubChem CID 87931
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 95%