Learn More
1-Iodo-2-methylpropane, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10583771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10583771 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10124660 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10063383 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10583771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223741000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-38-2
Formula molecolare C4H9I
Molecular Weight (g/mol) 184.02
Numero MDL MFCD00001084
InChI Key BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC Name 1-iodo-2-methylpropane
SMILES CC(C)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2-methylpropane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -93.0°C
Colore Colorless to Orange
Densità 1.5900g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 121.0°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2I
Indice di rifrazione 1.4948 to 1.4968
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,5189
Gravità specifica 1.59
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 184.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.