Learn More
1-Iodo-2-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10606942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10606942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10606942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159450250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 609-73-4 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-73-4
Formula molecolare C6H4INO2
Molecular Weight (g/mol) 249.01
Numero MDL MFCD00007088
InChI Key JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
IUPAC Name 1-iodo-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2-nitrobenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47°C to 52°C
Colore Brown-Yellow to Green-Yellow
Punti di ebollizione 288°C to 289°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4NO2
Quantità 25 g
Beilstein 05, 252
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 249.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodo-2-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.