Learn More
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10417642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10417642 50 g 50g
10585374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10417642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00358EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 175278-00-9
Formula molecolare C7H4F3IO
Molecular Weight (g/mol) 288.01
Numero MDL MFCD00042410
InChI Key GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
IUPAC Name 1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS min. % 97.0
Densità 1.506g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare IC6H4OCF3
Quantità 50 g
Peso formulazione 288
Percent Purity 97%