Learn More
1-Iodo-3-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 11437224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11437224 100 g 100g
11427224 25 g 25g
11447224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437224 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21605.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 645-00-1
Formula molecolare C6H4INO2
Molecular Weight (g/mol) 249.007
Numero MDL MFCD00007218
InChI Key CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
IUPAC Name 1-iodo-3-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-3-nitrobenzene
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 279°C to 280°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN2926
Beilstein 1525167
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 249.01
Percent Purity 99%