Learn More
1-Iodo-3-nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30397367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7156151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-3-nitrobenzene
CAS 645-00-1
Formula molecolare C6H4INO2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide
InChI Formula InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1
IUPAC Name 1-iodo-3-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 249.01
Peso formulazione 248.93