Learn More
1-Iodo-3-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Iodo-3-nitrobenzene |
| CAS | 645-00-1 |
| Formula molecolare | C6H4INO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1 |
| IUPAC Name | 1-iodo-3-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.01 |
| Peso formulazione | 248.93 |