Learn More
Alfa Aesar™ 1-Iodo-3-(trimethylsiloxy)benzene, 98%
Marca: Alfa Aesar™ L19588.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
732306-25-1 | |
292.191 | |
GJDJYHHPFQRAHK-UHFFFAOYSA-N | |
53411742 | |
C[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)I |
C9H13IOSi | |
MFCD03788743 | |
1-iodo-3-trimethylsiloxy benzene, 3-iodophenoxytrimethylsilane | |
(3-iodophenoxy)-trimethylsilane |
Specifica
1-Iodo-3-(trimethylsiloxy)benzene | |
C9H13IOSi | |
1-iodo-3-trimethylsiloxy benzene, 3-iodophenoxytrimethylsilane | |
C[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)I | |
292.191 | |
292.19 | |
1.546 | |
1g |
732306-25-1 | |
MFCD03788743 | |
GJDJYHHPFQRAHK-UHFFFAOYSA-N | |
(3-iodophenoxy)-trimethylsilane | |
53411742 | |
98% | |
Light and moisture sensitive |