Learn More
1-Iodo-4-isopropylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11437156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437156 25 g 25g
11427156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25476.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17356-09-1
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.091
Numero MDL MFCD00013711
InChI Key PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
PubChem CID 87073
IUPAC Name 1-iodo-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Densità 1.525
Punti di ebollizione 236°C to 238°C
Indice di rifrazione 1.578
Quantità 25 g
Beilstein 2205506
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 97%