Learn More
1-Iodo-4-n-pentylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11347119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347119 10 g 10g
11337119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347119 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27356.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85017-60-3
Formula molecolare C11H15I
Molecular Weight (g/mol) 274.145
Numero MDL MFCD00079767
InChI Key MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
IUPAC Name 1-iodo-4-pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Densità 1.38
Punti di ebollizione 88°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 274.14
Percent Purity 98%