Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30402500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402500 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7156335G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-4-nitrobenzene
CAS 636-98-6
Formula molecolare C6H4INO2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
IUPAC Name 1-iodo-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 249.01
Peso formulazione 248.9287