Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 636-98-6 |
| Formula molecolare | C6H4INO2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC Name | 1-iodo-4-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.01 |
| Peso formulazione | 248.9287 |