Learn More
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11425667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425667 1 g 1g
11435667 5 g 5g
11445667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23628.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103962-05-6
Formula molecolare C7H4F3IO
Molecular Weight (g/mol) 288.01
Numero MDL MFCD00042411
InChI Key RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 2777294
IUPAC Name 1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Densità 1.909
Punti di ebollizione 72°C to 74°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Indice di rifrazione 1.5033
Quantità 1 g
Beilstein 6193794
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 288.01
Percent Purity 98%