Learn More
1-Iodo-hexadecane, TRC
Codice prodotto. 30399891
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399891 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399891 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI70650025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-hexadecane
CAS 544-77-4
Formula molecolare C16H33I
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide
InChI Formula InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
IUPAC Name 1-iodohexadecane
Molecular Weight (g/mol) 352.34
Peso formulazione 352.1627