Learn More
1-Iodobutane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10459470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459470 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10154190 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10459470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173431000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-69-8 , 7440-50-8
Formula molecolare C4H9I
Molecular Weight (g/mol) 184.02
Numero MDL MFCD00001098
InChI Key KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
IUPAC Name 1-iodobutane
SMILES CCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodobutane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -103.0°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.6100g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 131.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.4975 to 1.4995
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 123
Indice di Merck 15, 1576
Gravità specifica 1.61
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 184.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodobutane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.