Learn More
1-Iodobutane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10355850 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355850 25 mL Amber glass bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10355850 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/0697/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 542-69-8
Punto di fusione -103°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 130°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C4H9I
Numero MDL MFCD00001098
Quantità 25 mL
Sinonimo butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
InChI Key KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCI
IUPAC Name 1-iodobutane
Molecular Weight (g/mol) 184.02
PubChem CID 10962
Peso formulazione 184.02g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.