Learn More
1-Iodobutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Butyliodide |
| CAS | 542-69-8 |
| Formula molecolare | C4 H9 I |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCI |
| IUPAC Name | 1-iodobutane |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.02 |
| Peso formulazione | 183.9749 |