Learn More
1-Iodobutane, TRC
Codice prodotto. 30394170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI69389525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyliodide
CAS 542-69-8
Formula molecolare C4 H9 I
Quantità 25 g
Sinonimo Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420
InChI Formula InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCI
IUPAC Name 1-iodobutane
Molecular Weight (g/mol) 184.02
Peso formulazione 183.9749