Learn More
1-Iododecane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758242
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-iododecane
CCCCCCCCCCI
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-iododecane
CCCCCCCCCCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Iododecane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)9I
Indice di rifrazione 1.4845 to 1.4865
Quantità 25 g
Beilstein 01,168
Gravità specifica 1.25
Sinonimo decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 268.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iododecane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.