Learn More
1-Iododecane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 13408528 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13408528 500 g Glass Bottle 500g
10311154 25 g Bottiglia in vetro 25g
10215091 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13408528 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330365000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2050-77-3
Formula molecolare C10H21I
Molecular Weight (g/mol) 268.18
Numero MDL MFCD00001085
InChI Key SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
IUPAC Name 1-iododecane
SMILES CCCCCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iododecane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)9I
Indice di rifrazione 1.4845 to 1.4865
Quantità 500 g
Beilstein 01,168
Gravità specifica 1.25
Sinonimo decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 268.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iododecane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.