Learn More
1-Iododecane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Iododecane |
| CAS | 2050-77-3 |
| Formula molecolare | C10H21I |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCI |
| IUPAC Name | 1-iododecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.18 |
| Peso formulazione | 268.0688 |