Learn More
1-Iodododecane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10247300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10247300 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10075663 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
13498488 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10247300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250090250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4292-19-7
Formula molecolare C12H25I
Molecular Weight (g/mol) 296.24
Numero MDL MFCD00001088
InChI Key GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
PubChem CID 20282
IUPAC Name 1-iodododecane
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodododecane
Nota nome Stabilized with 500ppm copper
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C to 160.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11I
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.4850
Quantità 25 mL
Beilstein 01,67
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 296.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodododecane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.