Learn More
1-Iodoheptafluoropropane, TRC
Codice prodotto. 30407075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407075 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7543405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Formula molecolare C3 F7 I
Quantità 5 g
Sinonimo Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
InChI Formula InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 295.925
Peso formulazione 295.893